Learn More
3,4-dimetoxianilina, TRC
Código de producto. 30383810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
30383810 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30383810 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47060510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyaniline
CAS 6315-89-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 2-Methoxy-4-aminoanisole, 3,4-Bis(methoxy)aniline, 3,4-Bis(methyloxy)aniline, 3,4-Dimethoxybenzenamine, 3,4-Dimethoxyphenylamine, 3,4-Methoxyaniline, 4-Amino-1,2-dimethoxybenzene, 4-Aminoveratrol, 4-Aminoveratrole, NSC 21033, [3,4-Bis(methyloxy)phenyl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO2/c1-10-7-4-3-6(9)5-8(7)11-2/h3-5H,9H2,1-2H3
SMILES COc1ccc(N)cc1OC
Peso molecular (g/mol) 153.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.079
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.