Learn More
3,4-Dimetoxianilina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440034 10 g 10 g
11450034 50 g 50 g
11460034 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440034 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13548.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6315-89-5 | C8H11NO2 | 153.181 g/mol
3,4-Dimethoxyaniline is commonly used as fine chemicals, used for pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,4-dimetoxianilina se suele utilizar en productos químicos finos que se usan como intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6315-89-5
Fórmula molecular C8H11NO2
Peso molecular (g/mol) 153.181
Número MDL MFCD00008394
Clave InChI LGDHZCLREKIGKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-aminoveratrole, benzenamine, 3,4-dimethoxy, 4-aminoveratrol, 3,4-dimethoxybenzenamine, 2-methoxy-4-aminoanisole, 3,4-dimethoxy aniline, aniline, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethyloxy aniline, 3,4-dimethoxy-phenylamine
PubChem CID 22770
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxianilina
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxyaniline
Punto de fusión 86°C to 89°C
Punto de ebullición 174°C to 176°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Characteristic
Cantidad 10 g
Número UN UN2811
Beilstein 743399
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.18
Porcentaje de pureza ≥98%