Learn More
3',4'-Dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10406432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10406432 25 g Frasco de vidrio 25 g
10612413 5 g Frasco de vidrio 5 g
10275930 100 g Frasco de vidrio 100 g
10076093 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10406432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168850250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1131-62-0 | C10H12O3 | 180.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-62-0
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.2
Número MDL MFCD00008737
Clave InChI IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
PubChem CID 14328
ChEBI CHEBI:86576
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3', 4'-Dimethoxyacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48.0°C to 52.0°C
Color Amarillo a beige
Punto de ebullición 286.0°C to 288.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3O)2C6H3COCH3
Cantidad 25 g
Beilstein 08, II, 298
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.