Learn More
3',4'-Dimetoxiacetofenona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347815 250 g 250 g
11337815 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347815 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02737.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1131-62-0 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
3',4'-Dimethoxyacetophenone is used as Catalytic agent; Petrochemical additive. It is also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3′-4′dimetoxiacetofenona se utiliza como agente catalítico; aditivo petroquímico. También se emplea en los sectores agroquímicos, farmacéuticos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en metanol. Insoluble en agua.
Notas
Proteger de la humedad y el calor. Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Proteger de la luz directa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1131-62-0
Fórmula molecular C10H12O3
Peso molecular (g/mol) 180.203
Número MDL MFCD00008737
Clave InChI IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-dimethoxyacetophenone, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethanone, 3,4-dimethoxyacetophenone, acetoveratrone, ethanone, 1-3,4-dimethoxyphenyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, 3,4-dimethoxyphenyl methyl ketone, unii-5rv6436s8a, acetophenone, 3',4'-dimethoxy, acetophenone,4'-dimethoxy
PubChem CID 14328
ChEBI CHEBI:86576
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 47°C to 51°C
Punto de ebullición 286°C to 288°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 781213
Información de solubilidad Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.2
Porcentaje de pureza ≥98%