Learn More
3,4-Dimetoxi-estireno (~1% hidroquinona como estabilizante), TRC
Código de producto. 30384804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30384804 10 g -
30388330 25 g -
30377785 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30384804 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46051510G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6380-23-0
Fórmula molecular C10 H12 O2
Peso molecular (g/mol) 164.2
Sinónimo Benzene, 4-ethenyl-1,2-dimethoxy-, Styrene, 3,4-dimethoxy- (7CI,8CI), Veratrole, 4-vinyl- (6CI), 4-Ethenyl-1,2-dimethoxybenzene, 1,2-Dimethoxy-4-vinylbenzene, 3,4-Dimethoxystyrene, 3,4-Dimethoxystyrol, 4-Vinyl-1,2-dimethoxybenzene, 4-Vinylveratrole
Nombre IUPAC 4-etenil-1,2-dimetoxibenceno
SMILES COc1ccc(C=C)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxy Styrene
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O2/c1-4-8-5-6-9(11-2)10(7-8)12-3/h4-7H,1H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0837