Learn More
3,4-Dimetoxi-N,N-dimetilbenzena Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30382727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382727 500 mg
30379750 250 mg
30372190 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30382727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD476830500MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51012-67-0
Fórmula molecular C12 H19 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 245.75
Sinónimo 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-N,N-dimetiletanaminas; Cloruro
SMILES Cl.COc1ccc(CCN(C)C)cc1OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-N,N-dimethylethan-amine Hydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H19NO2.ClH/c1-13(2)8-7-10-5-6-11(14-3)12(9-10)15-4;/h5-6,9H,7-8H2,1-4H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.1183
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.