Learn More
3,4-Dimetoxi-N-metilbencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11955311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11955311 5 g 5 g
11945311 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11955311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439680050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 63-64-9
Fórmula molecular C10H15NO2
Peso molecular (g/mol) 181.24
Clave InChI XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxybenzyl methylamine, n-methyl-3,4-dimethoxybenzylamine, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methylmethanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methyl amine, 3,4-dimethoxy-n-methylbenzylamine, 3,4-dimethoxy-benzyl-methyl-amine, benzenemethanamine, 3,4-dimethoxy-n-methyl, 1-3,4-dimethoxyphenyl-n-methyl-methanamine, 3,4-dimethoxyphenyl methyl methylamine, 3,4-dimethoxybenzyl-n-methylamine
PubChem CID 592161
Nombre IUPAC 1-(3,4-dimetoxifenil)-N-metilmetanamina
SMILES CNCC1=CC(=C(C=C1)OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Temperatura de inflamación 110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.24
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación