Learn More
3,4-dimetoxi-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480108 5 g 5 g
15470108 1 g 1 g
15490108 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H53368.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 32161-30-1
Fórmula molecular C11H15NO4
Peso molecular (g/mol) 225.244
Número MDL MFCD01321274
Clave InChI VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
PubChem CID 10632946
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Punto de fusión 254°C to 257°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.24
Rotación óptica −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 97%
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.