Learn More
3,4-dimetoxi-L-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15470108
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
15470108 1 g 1 g
15480108 5 g 5 g
15490108 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 15470108
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H53368.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 32161-30-1 | C11H15NO4 | 225.244 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32161-30-1
Fórmula molecular C11H15NO4
Peso molecular (g/mol) 225.244
Número MDL MFCD01321274
Clave InChI VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo 3,4-dimethoxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl-l-alanine, l-3,4-dimethoxyphenylalanine, l-3,4-dimethoxyphenyl alanine, tyrosine, 3-methoxy-o-methyl, 3,4-dimethoxyphenylalanine, l, unii-gc6uei64ec, s-2-amino-3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, l-tyrosine, 3-methoxy-o-methyl
PubChem CID 10632946
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-amino-3-(3,4-dimetoxifenil)propanoico
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CC(C(=O)O)N)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Punto de fusión 254°C to 257°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.24
Rotación óptica −5° (c=4 in 1M Hydrochloric Acid)
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 97%