Learn More
Ácido 3,4-dimetoxi-alfa-metil-bencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy-Alpha-methyl-benzeneacetic Acid |
| CAS | 50463-74-6 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O4/c1-7(11(12)13)8-4-5-9(14-2)10(6-8)15-3/h4-7H,1-3H3,(H,12,13) |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(C)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(3,4-dimetoxifenil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 210.226 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.089 |