Learn More
3,4-Dimetoxi-Alfa-[3-(metilamino)propilo]-Alfa-(1-metiletil)-Benzenoacetonitrilo Cloruro, TRC
Código de producto. 30385789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385789 50 mg -
30370519 10 mg 10 miligramos
30384107 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30385789 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD46127550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67775-97-7
Fórmula molecular C17 H26 N2 O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 326.86
Sinónimo (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride, Verapamil Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzeneacetonitrile, 3,4-dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)-, monohydrochloride (9CI), 3,4-Dimethoxy-α-[3-(methylamino)propyl]-α-(1-methylethyl)benzeneacetonitrile monohydrochloride
Nombre IUPAC 2-(3,4-dimetoxifenil)-5-(metilamino)-2-propan-2-ilpentanenitrilo; Cloruro
SMILES Cl.CNCCCC(C#N)(C(C)C)c1ccc(OC)c(OC)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-5-(methylamino)-2-(1-methylethyl)pentanenitrile Hydrochloride
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H26N2O2.ClH/c1-13(2)17(12-18,9-6-10-19-3)14-7-8-15(20-4)16(11-14)21-5;/h7-8,11,13,19H,6,9-10H2,1-5H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.1761