Learn More
3,4-dimetoxi-a-(1-metiletil)bencenoacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile |
| CAS | 20850-49-1 |
| Fórmula molecular | C13 H17 N O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (2RS)-2-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methylbutanenitrile, Verapamil Hydrochloride Imp. K (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO2/c1-9(2)11(8-14)10-5-6-12(15-3)13(7-10)16-4/h5-7,9,11H,1-4H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)C(C#N)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(3,4-dimetoxifenil)-3-metilbutanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 219.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1259 |