Learn More
3,4-Dimetoxi[7,8,9,-13C3]-ácido cinámico, TRC
Código de producto. 30385590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30385590 2.5 mg
30380564 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30385590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4606672.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185241-38-6
Fórmula molecular 13C3 C8 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 211.19
Sinónimo 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-2-propenoic-1,2,3-13C3 acid, 3,4-Di-O-methylcaffeic-13C3 acid, 3,4-Dimethoxycinnamic-13C3 acid, 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)acrylic-13C3 acid, Caffeic acid-13C3 dimethyl ether, Methylferulic acid-13C3, 3,4-Dimethoxycinnamic acid-13C3, 3,4-Dimethoxycinnamic acid 13C3 (propenoate-13C3), 3,4-Dimethoxy[7,8,9-13C3]cinnamic acid
Nombre IUPAC (E)-3-(3,4-dimetoxifenilo)(1,2,3-^{13}C_{3})prop-2-ácido enoico
SMILES COc1ccc(\[13CH]=[13CH]\[13C](=O)O)cc1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxy[7,8,9,-13C3]-cinnamic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-14-9-5-3-8(4-6-11(12)13)7-10(9)15-2/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)/b6-4+/i4+1,6+1,11+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.0836