Learn More
Alcohol 3,4-dimetoxi[7-13C]-bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzyl Alcohol |
| CAS | 91384-88-2 |
| Fórmula molecular | C8 13C H12 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-5,10H,6H2,1-2H3/i6+1 |
| SMILES | COc1ccc([13CH2]O)cc1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |