Learn More
Ácido 3,4-dimetoxi[7-13C]-benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzoic Acid |
| CAS | 90140-57-1 |
| Fórmula molecular | 13C C8 H10 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzoic-carboxy-13C acid, 3,4-dimethoxy- (9CI), 3,4-Dimethoxybenzoic acid-13C, 3,4-Dimethoxybenzoic acid 13C (carboxy-13C), Veratric acid 13C (carboxy-13C), Veratric acid-13C, 3,4-Bis(methyloxy)benzoic-7-13C acid, 3,4-Dimethoxy-[7-13C]benzoic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)/i9+1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1OC)[13C](=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,4-dimetoxi(^{13}C)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 183.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0613 |