Learn More
3,4-dimetoxi[7-13C]-benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzaldehyde |
| CAS | 1173022-44-0 |
| Fórmula molecular | 13C C8 H10 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-13C, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-7-13C, 3,4-Dimethoxy[7-13C]-benzaldehyde, 3,4-Dimethoxybenzaldehyde-13C (carbonyl-13C), Veratraldehyde-13C, 4-O-Methylvanillin-13C, Vanillin-13C methyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-8-4-3-7(6-10)5-9(8)12-2/h3-6H,1-2H3/i6+1 |
| SMILES | COc1ccc([13CH]=O)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 167.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0663 |