Learn More
3,4-Dimetaxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione |
| CAS | 5222-73-1 |
| Fórmula molecular | C6H6O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2-Dimethoxy-1-cyclobutene-3,4-dione, 1,2-Dimethoxy-3,4-cyclobutenedione, 1,2-Dimethoxy-3,4-dioxocyclobutene, 1,2-Dimethoxycyclobutenedione, 3,4-Dimethoxy-1,2-cyclobutenedione, Dimethyl quadratate, Dimethyl squarate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O4/c1-9-5-3(7)4(8)6(5)10-2/h1-2H3 |
| SMILES | COC1=C(OC)C(=O)C1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 142.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0266 |