Learn More
3,4-dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473707 1 g 1 g
11483707 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11473707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18186.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5222-73-1 | C6H6O4 | 142.11 g/mol
3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione (Dimethyl squarate) finds it uses in the synthesis of chiral squaramides, highly enantioselective catalyst for the Friedel-Crafts reactions of indoles, 3-(hydroxyamino)-4-methoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squarate derivatives of the O-SP-core antigens, methyl squarate derivative of the Ogawa O-SP-core antigen, o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, quinones. It is employed as a starting material in the preparation of o-quinodimethanes, benzocyclobutenes, and quinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dimetoxi-3-ciclobuteno-1,2-diona (dimetil escuarato) se utiliza en la síntesis de escuaramidas quirales, como catalizador altamente enantioselectivo en las reacciones de Friedel-Crafts de indoles, 3-(hidroxamino)-4-metoxi-3-ciclobuteno-1,2 diona, en derivados de escuaratos de los antígenos centrales O-SP, derivados de escuaratos de metilo del antígeno central Ogawa O-SP, o-quinodimetanos, benzociclobutenos y quinonas. Se emplea como material de partida en la preparación de o-quinodimetanos, benzociclobutenos y quinonas.
Solubilidad
Muy soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5222-73-1
Fórmula molecular C6H6O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00101316
Clave InChI SZBNZTGCAMLMJY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 123227
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxiciclobut-3-eno-1,2-diona
SMILES COC1=C(C(=O)C1=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Punto de fusión 53°C to 56°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 3,4-dimethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, dimethyl squarate, squaric acid dimethyl ester, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxy-cyclobut-3-ene-1,2-dione, dimethoxycyclobut-3-ene-1,2-dione, 3-cyclobutene-1,2-dione,3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxycyclobut-3-en-1,2-dion, dimethoxycyclobutenedione, pubchem13709
Información de solubilidad Very soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.1
Porcentaje de pureza 98%