Learn More
3,4-Dimetoxi-2-piridinametanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine |
| CAS | 72830-08-1 |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Pyridinemethanol, 3,4-dimethoxy-, 2-Hydroxymethyl-3,4-dimethoxypyridine, 3,4-Dimethoxy-2-(hydroxymethyl)pyridine, 3,4-Dimethoxy-2-pyridinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO3/c1-11-7-3-4-9-6(5-10)8(7)12-2/h3-4,10H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccnc(CO)c1OC |
| Nombre IUPAC | (3,4-dimetoxipiridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 169.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0739 |