Learn More
N-óxido de 3,4-dimetoxi-2-metilpiridina, Mikromol
Código de producto. 30460454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460454 4 x 25 mg 100 miligramos
30049970 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30460454 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0099.1500254AMP
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de 3,4-dimetoxi-2-metilpiridina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide
CAS 72830-07-0
Nombres de analitos o componentes 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8H11NO3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Pyridine, 3,4-dimethoxy-2-methyl-, 1-oxide, 2-Methyl-3,4-dimethoxypyridine N-oxide, 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine 1-oxide, 3,4-Dimethoxy-2-methylpyridine-N-oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-6-8(12-3)7(11-2)4-5-9(6)10/h4-5H,1-3H3
Tipo de solución Neat
SMILES COc1cc[n+]([O-])c(C)c1OC
Nombre IUPAC 3,4-dimetoxi-2-metil-1-oxido-piridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 169.18
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0739 g/mol