Learn More
3,4-dimetoxi-1,2,5-tiadiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| CAS | 55904-37-5 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O2 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,4-Dimethoxy-1,2,5-thiadiazole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O2S/c1-7-3-4(8-2)6-9-5-3/h1-2H3 |
| SMILES | COc1nsnc1OC |
| Nombre IUPAC | 3,4-dimetoxi-1,2,5-tiadiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 146.168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 146.015 |