Learn More
3,4-Dimercaptotolueno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10750872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10750872 1 g Frasco de vidrio 1 g
10361401 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10750872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421180010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 496-74-2 | C7H8S2 | 156.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496-74-2
Fórmula molecular C7H8S2
Peso molecular (g/mol) 156.27
Número MDL MFCD00004844
Clave InChI NIAAGQAEVGMHPM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo toluene-3,4-dithiol, dithiol, 1,2-benzenedithiol, 4-methyl, 3,4-dimercaptotoluene, 3,4-dimercaptotoluol, 1,2-dimercapto-4-methylbenzene, 4-methyl-1,2-benzenedithiol, 3,4-toluenedithiol, o-toluenesulfonylamide, usaf b-59
PubChem CID 10334
Nombre IUPAC 4-metilbenceno-1,2-ditiol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)S)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimercaptotoluene
Nombre de nota 95%
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 27°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 185°C (84.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 9690
Gravedad específica 1.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.27
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido de baja fusión cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dimercaptotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.