Learn More
3',4'-Dihidroxipropiofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11415503
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11415503 1 g 1 g
11425503 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11415503 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13444.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7451-98-1 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermediario utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7451-98-1
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00016440
Clave InChI HNWIHBDMOYWCGX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3',4'-dihydroxypropiophenone, 3,4-dihydroxypropiophenone, propiophenone, 3',4'-dihydroxy, 1-3,4-dihydroxyphenyl propan-1-one, 1-propanone, 1-3,4-dihydroxyphenyl, 1-3,4-dihydroxyphenyl-1-propanone, 1-propanone,1-3,4-dihydroxyphenyl, 4-propionylbrenzcatechin, propiophenone,4'-dihydroxy, 3', 4'-dihydroxypropiophenone
PubChem CID 96267
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)propan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CC(=C(C=C1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3',4'-Dihydroxypropiophenone
Punto de fusión 145°C to 146°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 98%