Learn More
3,4-Dihidroxifenilglicolaldehído (Dopegal), TRC
Código de producto. 30012349
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012349 1 mg 1 miligramo
30006198 5 mg 5 miligramos
30007920 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012349 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4546551MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13023-73-9
Fórmula molecular C8 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo 3,4-Dihydroxyphenylglycolic Aldehyde;
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)-2-hidroxiacetaldehído
SMILES OC(C=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyphenylglycolaldehyde (Dopegal)
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-4,8,10-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423