Learn More
3',4'-Dihidroxifenilacetona, TRC
Código de producto. 30007289
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007289 100 mg 100 miligramos
30003518 500 mg 500 miligramos
30008703 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30007289 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD454300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2503-44-8
Fórmula molecular C9 H10 O3
Peso molecular (g/mol) 166.17
Sinónimo 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 2-Propanone, (3,4-dihydroxyphenyl)- (6CI,7CI), 1-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 1-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-2-propanone, 3,4-Dihydroxyphenylacetone, Carbidopa Imp. G (EP)
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidroxifenil)propano-2-one
SMILES CC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyphenylacetone
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O3/c1-6(10)4-7-2-3-8(11)9(12)5-7/h2-3,5,11-12H,4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.063
Porcentaje de pureza >95%