Learn More
Ácido 3,4-Dihidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30012348
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012348 25 g 25 g
30003549 5 g 5 g
30008310 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012348 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45425025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 102-32-9
Fórmula molecular C8 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo Benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy-, Acetic acid, (3,4-dihydroxyphenyl)- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacetic acid, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetic acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid, Ba 2773, DOPAC, Dihydroxyphenylacetic acid, Dopacetic acid, Homoprotocatechuic acid, NSC 73191
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-dihidroxifenil)acético
SMILES OC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423