Learn More
Éster metílico del ácido 3,4-dihidroxifenilacético, TRC
Código de producto. 30377640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30377640 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30377640 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4542602.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid Methyl Ester
CAS 25379-88-8
Fórmula molecular C9H10O4
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 3,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid Methyl Ester, Methyl 3,4-Dihydroxyphenylacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O4/c1-13-9(12)5-6-2-3-7(10)8(11)4-6/h2-4,10-11H,5H2,1H3
SMILES COC(=O)Cc1ccc(O)c(O)c1
Nombre IUPAC 2-(3,4-dihidroxifenil)acetato de metilo
Peso molecular (g/mol) 182.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0579