Learn More
Ácido 3,4-dihidroxifenilacético-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid-d5 |
| CAS | 60696-39-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 D5 H3 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene-2,3,6-d3-acetic-α,α-d2 acid, 4,5-dihydroxy- (9CI), 3,4-Dihydroxybenzene-2,5,6-d3-acetic-α,α-d2 acid, (3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-d2 acid, 2-(3,4-Dihydroxyphenyl-2,5,6-d3)acetic-2,2-d2 acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic-d5 acid, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic Acid-D5, 3',4'-Dihydroxyphenylacetic acid-2,2,2',5',6'-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i1D,2D,3D,4D2 |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c(O)c1O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,3,6-trideuterio-4,5-dihidroxifenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 173.178 |
| Mostrar más |