Learn More
Ácido 3,4-dihidroxifenilacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422618
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422618 1 g 1 g
11432618 5 g 5 g
11442618 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422618 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15893.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.148 g/mol
3,4-Dihydroxyphenylacetic acid is an important metabolite when studying the behavior of the dopaminergic system.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dihidroxifenilacético es un metabolito importante al estudiar el comportamiento del sistema dopaminérgico.
Solubilidad
Soluble en agua y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte. Sensible al aire. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-32-9
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.148
Número MDL MFCD00004338
Clave InChI CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-dihidroxifenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Punto de fusión 128°C to 130°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2211017
Información de solubilidad Soluble in water and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid