Learn More
Ácido 3,4-dihidrofenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226900 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10226900 1 g Frasco de vidrio 1 g
10318170 5 g Frasco de vidrio 5 g
10066373 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10226900 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 225600010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 102-32-9 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-32-9
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00004338
Clave InChI CFFZDZCDUFSOFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dopac, homoprotocatechuic acid, 2-3,4-dihydroxyphenyl acetic acid, dopacetic acid, benzeneacetic acid, 3,4-dihydroxy, dihydroxyphenylacetic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacetic acid, 4-carboxymethylcatechol, homoprotocatechuate
PubChem CID 547
ChEBI CHEBI:41941
Nombre IUPAC ácido 2-(3,4-dihidroxifenil)acético
SMILES C1=CC(=C(C=C1CC(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxyphenylacetic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 130°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH2CO2H
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo, cristales o masas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxyphenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2