Learn More
3,4-Ácido Dihidroxifenilacético-13C,18O2, TRC
Código de producto. 30136633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136633 10 mg 10 miligramos
30008695 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136633 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45425210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189915-73-8
Fórmula molecular C713CH8O218O2
Peso molecular (g/mol) 173.14
Sinónimo 3,4-Dihydroxybenzeneacetic Acid-13C,18O2, (3,4-Dihydroxyphenyl)acetic Acid-13C,18O2, Ba 2773-13C,18O2, DOPAC-13C,18O2, Dihydroxyphenylacetic Acid-13C,18O2, Dopacetic Acid-13C,18O2, Homoprotocatechuic Acid-13C,18O2;
SMILES OC1=CC(C[13C]([18OH])=[18O])=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxyphenylacetic Acid-13C,18O2
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)4-8(11)12/h1-3,9-10H,4H2,(H,11,12)/i8+1,11+2,12+2