Learn More
Hidrobromuro de (3,4-dihidroxifenil)-2-piridinil-metanona, TRC
Código de producto. 30383578
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30383578 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30383578 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45084550MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide
CAS 31749-12-9
Fórmula molecular C12H9NO3.HBr
Cantidad 50 mg
Sinónimo 3,4-Dihydroxyphenyl 2-Pyridyl Ketone Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C12H9NO3.BrH/c14-10-5-4-8(7-11(10)15)12(16)9-3-1-2-6-13-9;/h1-7,14-15H;1H
SMILES Br.Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccn2
Nombre IUPAC (3,4-dihidroxifenil)-piridin-2-ilmetanona; bromhidrato
Peso molecular (g/mol) 296.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.9844
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.