Learn More
Hidrobromuro de (3,4-dihidroxifenil)-2-piridinil-metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (3,4-Dihydroxyphenyl)-2-pyridinyl-methanone Hydrobromide |
| CAS | 31749-12-9 |
| Fórmula molecular | C12H9NO3.HBr |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxyphenyl 2-Pyridyl Ketone Hydrobromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO3.BrH/c14-10-5-4-8(7-11(10)15)12(16)9-3-1-2-6-13-9;/h1-7,14-15H;1H |
| SMILES | Br.Oc1ccc(cc1O)C(=O)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | (3,4-dihidroxifenil)-piridin-2-ilmetanona; bromhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 296.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.9844 |