Learn More
3,4-Dihydroxymandelic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16453236
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16453236 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16453236
Marca: Medchem Express HY113474
MedChemExpress 3,4-Dihydroxymandelic acid is a metabolite of norepinephrine.
3,4-Dihydroxymandelic acid is a metabolite of norepinephrine.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxymandelic acid
CAS 775-01-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O5
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (452.51 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(O)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 184.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism