Learn More
Ácido 3,4-dihidroxihipúrico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxyhippuric Acid |
| CAS | 16533-60-1 |
| Fórmula molecular | C9H9NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-Protocatechuoylglycine, Protocatechuylglycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO5/c11-6-2-1-5(3-7(6)12)9(15)10-4-8(13)14/h1-3,11-12H,4H2,(H,10,15)(H,13,14) |
| SMILES | OC1=C(O)C=CC(C(NCC(O)=O)=O)=C1 |
| Nombre IUPAC | (3,4-dihidroxibenzoil)glicina |
| Peso molecular (g/mol) | 211.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.05 |