Learn More
3,4'-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16475386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16475386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16475386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111802
MedChemExpress 3,4'-Dihydroxyflavone (3,4'-DHF) is an oral active flavonoid with antiviral activity against Influenza A virus.
3,4'-Dihydroxyflavone (3,4'-DHF) is an oral active flavonoid with antiviral activity against Influenza A virus.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4'-Dihydroxyflavone
Forma física Solid
CAS 14919-49-4
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo 3,4'-DHF
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (609.66 mM)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=C1C=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 98.15%