Learn More
Ácido 3,4-dihidroxicinámico, predominantemente trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408506 50 g 50 g
11498496 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11408506 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15950.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.159 g/mol
3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans stimulates prostaglandin synthesis at high doses. It has antioxidant, anti-inflammatory, anti-tumor and immunomodulatory properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dihidroxicinámico, predominantemente trans estimula la síntesis de las prostaglandinas en dosis altas. Tiene propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitumorales e inmunomoduladoras.
Solubilidad
Soluble en DMSO (40 mg/mol), etanol (25 mg/ml caliente), DMF (∼7 mg/ml), PBS, pH 7,2 (∼0,65 mg/mol), agua caliente, acetato de etilo, hexano de cloroformo y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 331-39-5
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.159
Número MDL MFCD00004392
Clave InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxycinnamic acid
Nombre de nota predominantly trans
Punto de fusión ∼202°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 2210883
Índice Merck 14,1635
Información de solubilidad Soluble in DMSO (40mg/mol),ethanol (25mg/mL warm),DMF (∽7mg/mL),PBS,PH 7.2 (∽0.65mg/mol),hot water,ethyl acetate,Chloroform Hexane,and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99%