Learn More
Ácido 3,4-dihidroxicinámico (ácido cafeico), Mikromol™
Descripción
Ácido 3,4-dihidroxicinámico (ácido cafeico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Caffeic Acid |
| CAS | 331-39-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Caffeic Acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C9 H8 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 3,4-Dihydroxycinnamic Acid, Caffeic Acid, Cinnamic acid, 3,4-dihydroxy- (8CI), 3,4-Dihydroxybenzeneacrylic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-propenoic acid, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propenoic acid, 4-(2'-Carboxyvinyl)-1,2-dihydroxybenzene, 4-(2-Carboxyethenyl)-1,2-dihydroxybenzene, NSC 57197, NSC 623438 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)C=Cc1ccc(O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico |
| Mostrar más |