Learn More
Ácido 3,4-dihidroxicinámico, 99+ %, predominantemente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3, 4-Dihydroxycinnamic acid |
| % mín. CAS | 99.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 194.0°C to 198.0°C |
| Color | Verde amarillento a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (HO)2C6H3CH=CHCO2H |
| Cantidad | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
- Atención
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.