Learn More
Ácido 3,4-dihidroxicinámico, 99+ %, predominantemente isómero trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10438640 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10745181 25 g Frasco de vidrio 25 g
11955091 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10438640 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 114930050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 331-39-5 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 331-39-5
Fórmula molecular C9H8O4
Peso molecular (g/mol) 180.16
Clave InChI QAIPRVGONGVQAS-DUXPYHPUSA-N
Sinónimo caffeic acid, 3,4-dihydroxycinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeate, 3,4-dihydroxy-trans-cinnamate, 2e-3-3,4-dihydroxyphenyl prop-2-enoic acid, 3,4-dihydroxybenzeneacrylic acid, e-3-3,4-dihydroxyphenyl acrylic acid, trans-caffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propenoic acid
PubChem CID 689043
ChEBI CHEBI:16433
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=CC(=O)O)O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxycinnamic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 194.0°C to 198.0°C
Color Verde amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CH=CHCO2H
Cantidad 5 g
Beilstein 10,436
Índice Merck 15,1638
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: freely soluble in cold alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dihydroxycinnamic acid, predominantly trans isomer
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.