Learn More
Hidrobromuro de 3,4-dihidroxibencilamina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11444877
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444877 25 g 25 g
11424877 1 g 1 g
11434877 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444877 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21833.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16290-26-9
Fórmula molecular C7H10BrNO2
Peso molecular (g/mol) 220.07
Número MDL MFCD00012859
Clave InChI BVFZTXFCZAXSHN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydroxybenzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol hydrobromide, dhba hydrobromide, acmc-1afa4, 1, 4-aminomethyl-, hydrobromide, 4-aminomethyl catechol hydrobromide, 3,4 dihydroxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihy-droxybenzylamine hydrobromide, 3,4-dihydroxy benzylamine hydrobromide, 4-aminomethyl benzene-1,2-diol, bromide
PubChem CID 13343562
SMILES [H+].[Br-].NCC1=CC=C(O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzylamine hydrobromide
Punto de fusión 196°C to 200°C
Cantidad 25 g
Beilstein 4002646
Sensibilidad Hygroscopic
Nombre IUPAC 4-(aminometil)benceno-1,2-diol; hidrobromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.07
Porcentaje de pureza 98%