Learn More
Alcohol 3,4-Dihidroxibenzílico, TRC
Código de producto. 30137330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137330 500 mg 500 miligramos
30132626 100 mg 100 miligramos
30006268 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD493205500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3897-89-0
Fórmula molecular C7 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 140.14
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)benceno-1,3-diol
SMILES OCc1cc(O)cc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzyl Alcohol
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O3/c8-4-5-1-6(9)3-7(10)2-5/h1-3,8-10H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.0473