Learn More
3,4-Dihidroxibenzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11432507 5 g 5 g
11422507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11432507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14783.06
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 17345-61-8 | Molecular Formula: C7H5NO2 | Molecular Weight: 135.122 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17345-61-8
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.122
Número MDL MFCD00016436
Clave InChI NUWHYWYSMAPBHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo protocatachuonitrile, 3,4-dihydroxy benzonitrile, 3,4-dihydroxybenzenecarbonitrile, protocatechuonitrile, 4-cyanocatechol, protocatechunitrile, 4-cyanopyrocatechol, pubchem3120, acmc-209e6q, 3, 4-dihydroxybenzonitrile
PubChem CID 87065
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1C#N)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzonitrile
Punto de fusión 153°C to 156°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Número UN UN3439
Beilstein 2082204
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 97%