Learn More
Ácido 3,4-Dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30135565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135565 50 g 50 g
30136701 100 g 100 g
30008037 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45168050G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-50-3
Fórmula molecular C7 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Sinónimo Protocatechuic acid (8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid, 1,2-Dihydroxybenzene-4-carboxylic acid, 4,5-Dihydroxybenzoic acid, 4-Carboxy-1,2-dihydroxybenzene, NSC 16631, Protocatechoic acid
Nombre IUPAC ácido 3,4-dihidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Protocatechuic Acid
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0266