Learn More
Éster Metílico de Ácido 3,4-Dihidroxibenzoico, TRC
Código de producto. 30012593
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012593 50 mg 50 miligramos
30006788 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012593 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45169550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2150-43-8
Fórmula molecular C8 H8 O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Sinónimo Benzoic acid, 3,4-dihydroxy-, methyl ester, Protocatechuic acid, methyl ester (6CI,7CI,8CI), 3,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 3,4-dihydroxybenzoate, Methyl protocatechuate, NSC 146458
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxibenzoato de metilo
SMILES COC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)5-2-3-6(9)7(10)4-5/h2-4,9-10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.0423