Learn More
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10714991 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10714991 25 g Frasco de vidrio 25 g
10162810 100 g Frasco de vidrio 100 g
13438308 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10714991 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 114890250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.75€
    49.65€ / 25 g
    Ahorro 9.10€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-50-3
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.12
Número MDL MFCD00002509
Clave InChI YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
Nombre IUPAC ácido 3,4-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dihydroxybenzoic acid
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 198.0°C to 202.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (HO)2C6H3CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10,389
Índice Merck 15,8003
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.