Learn More
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 3,4-dihidroxibenzoico es un metabolito de polifenoles como la floretina y la quercetina. También es un antioxidante de ácido fenólico presente en frutas, verduras y frutos secos. Además, se ha determinado que es un agente quimiopreventivo eficaz en varios modelos de carcinogénesis. Asimismo, actúa como agente antinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxybenzoic acid |
| Punto de fusión | ∼202°C (decomposition) |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1448841 |
| Índice Merck | 14,7894 |
| Información de solubilidad | Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.12 |
| Porcentaje de pureza | 97% |
Säkerhet och hantering
- 3,4-Dihydroxybenzoic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.