Learn More
Ácido 3,4-dihidroxibenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11486926 25 g 25 g
11496926 100 g 100 g
11406936 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24016.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 99-50-3 | C7H6O4 | 154.121 g/mol
3,4-Dihydroxybenzoic acid is a metabolite of polyphenols such as phloretin and quercetin. It is also a phenolic acid antioxidant present in fruits, vegetables and nuts. Further, it is found to be an efficacious chemopreventive agent in several carcinogenesis models. In addition to this, it acts as an anti-inflammatory agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3,4-dihidroxibenzoico es un metabolito de polifenoles como la floretina y la quercetina. También es un antioxidante de ácido fenólico presente en frutas, verduras y frutos secos. Además, se ha determinado que es un agente quimiopreventivo eficaz en varios modelos de carcinogénesis. Asimismo, actúa como agente antinflamatorio.
Solubilidad
Soluble en alcohol caliente y éter. Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-50-3
Fórmula molecular C7H6O4
Peso molecular (g/mol) 154.121
Número MDL MFCD00002509
Clave InChI YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo protocatechuic acid, 4-carboxy-1,2-dihydroxybenzene, protocatehuic acid, benzoic acid, 3,4-dihydroxy, protocatechuate, 4,5-dihydroxybenzoic acid, 3,4-dihydroxybenzoicacid, unii-36r5qj8l4b, ccris 6291, chembl37537
PubChem CID 72
ChEBI CHEBI:36062
Nombre IUPAC ácido 3,4-dihidroxibenzoico
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Punto de fusión ∼202°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 1448841
Índice Merck 14,7894
Información de solubilidad Soluble in hot alcohol and ether. Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.12
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Dihydroxybenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,4-Dihydroxybenzoicacid