Learn More
Ácido 3,4-Dihidroxibenzoico 3-O-beta-D-Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30135069
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135069 50 mg 50 miligramos
30006047 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135069 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD45168550MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 953037-17-7
Fórmula molecular C13H14O10
Peso molecular (g/mol) 330.24
Sinónimo 5-Carboxy-2-hydroxyphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc(ccc2O)C(=O)O)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzoic Acid 3-O-Beta-D-Glucuronide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H14O10/c14-5-2-1-4(11(18)19)3-6(5)22-13-9(17)7(15)8(16)10(23-13)12(20)21/h1-3,7-10,13-17H,(H,18,19)(H,20,21)/t7-,8-,9+,10-,13+/m0/s1