Learn More
3,4-Dihidroxibencidrazida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490357 5 g 5 g
11400367 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11490357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21746.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 39635-11-5 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 39635-11-5
Fórmula molecular C7H8N2O3
Peso molecular (g/mol) 168.152
Número MDL MFCD00017064
Clave InChI WGXWEXNJRZMIPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-dihydroxybenzhydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoic acid hydrazide, 4-???benzene-1,2-diol, protocatechuhydrazide, acmc-1ad2t, 3,4-dihydroxy-benzohydrazide, 3,4-bis oxidanyl benzohydrazide, 3,4-dihydroxybenzoic acid hydrazide, 3,4-dihydroxy-benzoesaeure-hydrazid, 3,4-dihydroxybenzoic acid, hydrazide
PubChem CID 586300
Nombre IUPAC 3,4-dihidroxibenzohidrazida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,4-Dihydroxybenzhydrazide
Punto de fusión ∼265°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2642968
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97%